Learn More
Abnova™ ATP1B3 (Human) Recombinant Protein
Human ATP1B3 full-length ORF ( AAH11835, 1 a.a. - 279 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000483-P01.25ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16102021
  • 508.00€ / 25 microgramos
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MTKNEKKSLNQSLAEWKLFIYNPTTGEFLGRTAKSWGLILLFYLVFYGFLAALFSFTMWVMLQTLNDEVPKYRDQIPSPGLMVFPKPVTALEYTFSRSDPTSYAGYIEDLKKFLKPYTLEEQKNLTVCPDGALFEQKGPVYVACQFPISLLQACSGMNDPDFGYSQGNPCILVKMNRIIGLKPEGVPRIDCVSKNEDIPNVAVYPHNGMIDLKYFPYYGKKLHVGYLQPLVAVQVSFAPNNTGKEVTVECKIDGSANLKSQDDRDKFLGRVMFKITARA
Especificaciones
Especificaciones
AAH11835
ATPase, Na+/K+ transporting, beta 3 polypeptide
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ATP1B3
GST
483
Wheat germ expression system
25 μg
ATPB-3, CD298, FLJ29027
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer