Learn More
ATIC Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno ATIC
Concentración 0.13 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16887293
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10726-1-AP-150UL
150 μL
325.38€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2022
para ver el stock
16897293
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
10726-1-AP-20UL
20 μL
121.38€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 01-07-2022
para ver el stock
Descripción
Descripción
ATIC is a 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide formyltransferase which helps catalyze the penultimate and final steps of the de novo purine biosynthetic pathway. The human ATIC cDNA encodes a deduced 591-amino acid protein that is 81% identical to the chicken sequence.
Especificaciones
Especificaciones
ATIC
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Antigen Affinity Chromatography
0.13 mg/mL