Learn More
ATG16L1 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
121.38€ - 325.38€
Especificaciones
Antígeno ATG16L1
Concentración 0.23 mg/mL
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16879294
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19812-1-AP-20UL
20 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16869294
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19812-1-AP-150UL
150 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Autophagy related protein 16 L is encoded by the ATG16L gene and is located on chromosome 2 in humans. It is also known as WD30 or IBD10 (Inflammatory Bowel Disease 10). ATG 12 and ATG5 conjugate with each other and undergoes homo oligomerisation with ATG16L to form an 800 kDa complex called the Atg16L complex. This complex facilitates coupling or lipidation of LC3 to phosphatidylethanolamine (PE) and this ubiquitin-like conjugation system is a widely used marker for autophagy. However, the ATG 16L complex along with other ATGs like ATG 18 and ATG 21 prevent the premature cleavage of ATG8-PE by the cysteine protease, Atg4 until the autophagosome is deemed complete.
Especificaciones
Especificaciones
ATG16L1
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q676U5, Q8C0J2
55054, 77040
ATG16L1 Fusion Protein Ag13844
Primary
-20°C
ATG16L1
0.23 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
APG16 like 1, APG16L, ATG16L, ATG16L1, Autophagy related protein 16 1, IBD10, WDR30
ATG16L1
IgG
Antigen Affinity Chromatography