Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital automático RX-5000α-Bev
Ideal para medir bebidas. El refractómetro digital automático ATAGO™ RX-5000α-Bev es una versión rediseñada del RX-5000μ convencional. Una plataforma de muestras plana sustituyó el pocillo de muestras para facilitar el barrido de la muestra y permitir una limpieza más rápida y sencilla. El RX-5000μ-Bev es ideal para medir bebidas y está equipado con todas las características estándar del RX-5000μ.
Marca:  ATAGO™ 3271
Detalles adicionales : Peso : 6.40000kg
Código de producto. 10641134
  • 11100.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Dado que tiene un módulo térmico para controlar la temperatura, no es necesario un baño de agua a temperatura constante.
  • La medición se inicia automáticamente después de que la muestra alcance la temperatura deseada.
  • El índice de refracción y Brix a su temperatura objetivo se muestran rápidamente.
  • Se puede obtener una alta precisión de Brix ±0,03 % y de índice de refracción ±0,00004.
  • Puede ajustar la temperatura de medición internamente y mide el índice de refracción, Brix o la concentración de varios líquidos con precisión y rapidez
  • Muestra la barra de límite superior e inferior del intervalo de control establecido
  • Si el valor de medición difiere del de su líquido estándar u otro refractómetro, puede ajustarse en un intervalo determinado
  • Se pueden introducir 60 tipos de escalas de usuario según su muestra
  • Capaz de recuperar las 30 últimas mediciones
  • El modelo especial permite la preprogramación de una escala adicional (como humedad de la miel, porcentaje de azúcar invertido o concentración de sal), además del índice de refracción y Brix (%) a petición del cliente
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
Desde 1,32700 hasta 1,58000
Índice de refracción (nD): ±0,00004; Brix: ± 0,03%
Indicación mín.: Índice de refracción (nD): 0,00001; Brix: 0,01%
De 5 °C a 60 °C
0,01 °C
De 0,00 a 100,00 Brix
RX-5000α-Bev
Índice de refracción (nD): ±0,00002; Brix: ±0,01%
Brix, índice de refracción
De 5 °C a 60 °C