Learn More
ATAGO™ Master-2M Refractometer
The MASTER-M series is a good alternative choice when the water resistant feature is not a priority and the Temperature Compensation will be carried out manually. The ATAGO™ Master-2M Refractometer is a Mid-range model of the MASTER-M, and a successor model to the conventional N-2E.
Marca:  ATAGO™ 2323
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 10314513
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Measurement range Brix 28.0 to 62.0%
  • Constructed of metal; for salty and acidic samples, choose the plastic body (MASTER-2PM)
  • Not equipped with the Automatic Temperature Compensation feature
Especificaciones
Especificaciones
Refractometer
Master-2M
Min. Scale ±0.2%
28.0 to 62.0 Brix
±0.2%
Brix