Learn More
ATAGO™ Hand-Held Refractometer, MASTER-3T
The ATAGO™ Hand-Held Refractometer, MASTER-3T is an excellent alternative choice when water resistant feature is not a priority.
Marca:  ATAGO™ 2332
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Código de producto. 11446138
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Made of metal
  • Equipped with Automatic Temperature Compensation feature
  • Calibration with 60% Sucrose Solution (RE-110060) or Standard liquid LK (RE-99010)
Especificaciones
Especificaciones
Handheld Refractometer
MASTER-3T
±0.1%
58.0 to 90.0 Brix with ATC
Brix : 0.2%
Brix