Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital tipo paleta, PR-101α
Precisión de medición mejorada con tecnología “ External-Light-Interference” (ELI, interferencia de luz externa). El refractómetro digital tipo paleta ATAGO™, PR-101α es ideal para medir valores de Brix de zumos de frutas, alimentos y bebidas, así como productos químicos y soluciones industriales, tales como aceites de corte, líquidos de limpieza y anticongelantes
Marca:  ATAGO™ 3442
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Código de producto. 10142782
  • 1615.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Equipado con una nueva tecnología «External-Light-Interference» (ELI, interferencia de luz externa) que permite realizar mediciones precisas con facilidad y confianza
  • Programado con función a escala de usuario que permite a los usuarios introducir el coeficiente en la fórmula para mostrar las concentraciones de acuerdo con cada tipo de muestras
  • La precisión se mejora hasta el ±0,1 %
  • Con función de indicador de temperatura
  • Con ATC
  • Compacto y fácil de transportar
  • Protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP64
  • Pantalla LCD grande y de fácil lectura
  • Calibración con agua
  • Funciona con batería
Especificaciones
  • Escala: Brix
  • Intervalo de medición: De 0,0 a 45,0% Brix
  • Resolución: 0,1 % Brix
  • Exactitud de medición: ±0,1% Brix
  • Intervalo de compensación de temperatura: de 5 ° a 40 °C (compensación automática de temperatura)
  • Fuente de alimentación: Batería seca 006P (9 V)
  • Dimensiones: 17 x 9 x 4 cm
  • Peso: 300 g
Aplicaciones
Mida valores de Brix de zumos de frutas, alimentos y bebidas, así como productos químicos y soluciones industriales, tales como aceites de corte, líquidos de limpieza y anticongelantes
Servicio Técnico
Dos años
Especificaciones
Especificaciones
Refractómetro
PR-101α
Solo agua
Digital
3 s
Resistente al agua IP64
300 g
4 cm
17 cm
De 5 °C a 40 °C
Batería seca 006P (9 V)
De 0,0 a 45,0 Brix
0,1 ml o más
±0,1% Brix
Brix
Medición de valores de Brix de zumos de frutas, alimentos y bebidas, así como productos químicos y soluciones industriales, tales como aceites de corte, líquidos de limpieza y anticongelantes
0,6 lb
1,6 in
6,7 in
De 5 °C a 40 °C
De 5 °C a 40 °C