Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil: PAL-2
PAL-: ideal para muestras de alta concentración como mermelada, jalea o miel El refractómetro digital de bolsillo portátil ATAGO™, PAL-2 es resistente al agua (clasificado como IP65), por lo que la limpieza de muestras viscosas puede hacerse de un modo sencillo colocando el instrumento bajo el agua corriente.
Marca: ATAGO™ 3820
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
PAL-2 tiene todas las grandes características de PAL-1, pero con un intervalo de medición mayor, del 45,0 al 93,0 % Brix. Esto lo convierte en el instrumento perfecto para muestras de alta concentración como mermelada, jalea, miel, zumo concentrado, etc. También se pueden medir muestras hervidas a alta temperatura como mermelada o sirope de arce. Para estas muestras, PAL-2 proporcionará lecturas estables una vez se repita la medición unas cuantas veces (y la temperatura de la muestra y la superficie del prisma se ajuste a la temperatura ambiente).
Especificaciones
Refractómetro | |
PAL-2 | |
±0,2 | |
Brix | |
Protección contra el polvo y los chorros de agua IP65 | |
De 10 °C a 40 °C | |
De 10 °C a 100 °C | |
0,1 °C |
De 45,0 a 93,0 Brix | |
0,3 ml | |
0,1 | |
3 s | |
100 g | |
±1 °C | |
De 9,0 °C a 99,9 °C | |
2 pilas AAA |