Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital de bolsillo portátil, PAL-06S
El refractómetro digital de bolsillo portátil Atago™, PAL-06S es un refractómetro digital de salinidad con intervalo de escala de 0 a 100.
Marca: ATAGO™ 4406
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Tiempo de medición de 3 segundosEspecificaciones
Refractómetro | |
PAL-06S | |
Cloruro sódico: ±2 | |
Agua de mar (partes por milla) | |
2 pilas AA y una funda protectora | |
100 g | |
±1 °C | |
0,1 °C |
De 0 a 100 de agua de mar | |
0,3 ml | |
Agua de mar: 1 | |
3 s | |
Protección contra el polvo y los chorros de agua IP65 | |
De 10 °C a 40 °C | |
De 10 °C a 40 °C | |
2 pilas AAA |