Learn More
ATAGO™ Refractómetro digital portátil tipo bolígrafo, gravedad específica de orina tipo bolígrafo
Gravedad específica de orina tipo bolígrafo Atago™ El refractómetro digital portátil tipo bolígrafo utiliza el método del índice de refracción para medir la gravedad específica de la orina que varía con la concentración.
Marca: ATAGO™ 3741
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Includes: Estuche de almacenamiento
Descripción
- El tiempo de medición es de solo 2 segundos
- Resistente al agua
Información de órdenes
Certificado de calibración opcional disponible.
Especificaciones
Gravedad específica de la orina de 1,0000 a 1,0600 | |
Volúmenes pequeños | |
±0,0010 | |
2 s | |
Resistencia al agua IP65 (cabeza de prisma: IP67) | |
70 g | |
18 mm | |
160 mm | |
De 10 °C a 40 °C |
Gravedad específica de orina tipo bolígrafo | |
Solo con agua | |
Gravedad específica de la orinOrina S.G. 0,0001 | |
Medición de la gravedad específica de la orina | |
0,1 lb | |
0,7 in | |
6,2 in | |
De 10 °C a 40 °C | |
1 pila alcalina AAA |