Learn More
ATAGO™ Refractómetro automático, SMART-1
El refractómetro automático Atago SMART-1 le permite medir la concentración de brix, azúcar invertido o sirope de maíz de alta fructosa en un intervalo del 0,00 al 95,00 % y con una alta precisión del ±0,05 %.
Marca: ATAGO™ 3150
Descripción
- Función de compensación automática de la temperatura
- Brix
- Concentración de azúcar invertido
- HFCS-55 (sirope de maíz de alta fructosa)
- HFCS-42 (sirope de maíz de alta fructosa)
Servicio Técnico
Garantía limitada de dos años contra defectos del fabricante a partir de la fecha de compra original. La garantía no cubre ni se aplica al prisma. El periodo puede ampliarse a tres años si el producto está registrado en ATAGO.
Especificaciones
Refractómetro | |
Desde 1,32700 hasta 1,58000 | |
Índice de refracción: ±0,00004; Brix: ± 0,03% | |
Brix, índice de refracción |
De 0,00 a 100,00 Brix | |
SMART-1 | |
Indicación mín.: 0,00001 %; Brix: 0,01% | |
De 5 °C a 60 °C |