missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ASUN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno ASUN
Concentración 0.22 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16819364
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19892-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16809364
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
19892-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

Crucial regulator of the mitotic cell cycle and development.
Especificaciones

Especificaciones

ASUN
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8QZV7, Q9NVM9
55726, 690728, 71177
ASUN Fusion Protein Ag13727
Primary
-20°C
INTS13
0.22 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ASUN, C12orf11, GCT1, NET48, NY SAR 95, Sarcoma antigen NY SAR 95
Ints13
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications