Learn More
ASUN Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 19892-1-AP-20UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16819364
  • 140.00€ / 20 microlitros
Fecha estimada de envío: 08-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Crucial regulator of the mitotic cell cycle and development.
Especificaciones
Especificaciones
ASUN
Polyclonal
Unconjugated
INTS13
ASUN, C12orf11, GCT1, NET48, NY SAR 95, Sarcoma antigen NY SAR 95
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
55726, 690728, 71177
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8QZV7, Q9NVM9
Ints13
ASUN Fusion Protein Ag13727
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat