Learn More
Saint-Gobain Adaptador de destello de PFA AstiPure™ serie RVT1
Marca:  Saint-Gobain 070534-11-ND
Detalles adicionales : Peso : 0.99900kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376490
  • 38.75€ / paquete de 12
Stock Remoto 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
6 mm
Adaptador de destello
1 unidad
PFA
For 4 x 6mm tubing O.D.