Learn More
Hecht Karl™ Assistent™ Borosilicate Weighing Bottles
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 mL
15 mL
30 mL
45 mL
70 mL
80 mL
110 mL
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 30 mL |
Incluye | Interchangeable NS cover and frosted label |
Material | Borosilicate Glass |
Tipo de producto | Weighing Bottle |
Tipo de tapón | NS Cover |