Learn More
Macherey-Nagel™ Kit de ensayo
Marca: Macherey-Nagel™ 935019
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Análisis colorimétrico o titrometría | |
1 unidad | |
De 0,25 a 2,0 mg/l de Cl2 | |
Kit de ensayo |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: N,N-diethyl-1,4-phenylene diammonium sulphate, sulphuric acid