Learn More
Hirschmann™ Pinza de vacío Aspirette™
Coloque y recoja objetos con facilidad. La pinza de vacío Hirschmann™ Aspirette™ es perfecta para recoger y colocar diversos objetos planos de un peso máximo de 70 gramos.
Marca:  Hirschmann™ 9901501
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10088890
Cantidad Precio
1 235.00€ / cada uno
6 201.20€ / cada uno
Envío estimado: 17-12-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Completo con 1 fuente de alimentación y cargador
  • 3 boquillas de aspiración y ventosas de 3,2 mm, 6 mm y 10 mm de diámetro
  • Funciona con batería
Especificaciones
Especificaciones
9901501
Pinzas de vacío eléctricas