Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco con tubuladura, tubuladura en la base con esmerilado NS, cuello sin esmerilar, sin tapón
Frasco con tubuladura lateral esmerilada.
Marca: DWK Life Sciences 247014404
Detalles adicionales : Peso : 2.90000kg
Descripción
Frascos aspiradores, vía lateral de vidrio esmerilado para la dispensación de líquidos. De conformidad con la norma ISO 4796, estos aspiradores tienen una vía lateral esmerilada y cuello liso para aceptar tapones de caucho. Los conjuntos de llaves de paso compatibles están disponibles por separado.
- La salida facilita la fijación de la llave de paso esmerilada
- Con cuello liso Unground para tapón de caucho y salida de junta esmerilada de fondo
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
Especificaciones
86 mm | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Fondo de la junta cónica estándar 19/26 | |
Esterilizable en autoclave |
500 ml | |
Almacenamiento y dosificación de líquidos y reactivos | |
10/Paq. |