Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco con tubuladura, tubuladura en la base con esmerilado NS, cuello sin esmerilar, sin tapón
Frasco con tubuladura lateral esmerilada.
Marca:  DWK Life Sciences 247016302
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10179350
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Frascos aspiradores, vía lateral de vidrio esmerilado para la dispensación de líquidos. De conformidad con la norma ISO 4796, estos aspiradores tienen una vía lateral esmerilada y cuello liso para aceptar tapones de caucho. Los conjuntos de llaves de paso compatibles están disponibles por separado.
  • La salida facilita la fijación de la llave de paso esmerilada
  • Con cuello liso Unground para tapón de caucho y salida de junta esmerilada de fondo
  • Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
Especificaciones
Especificaciones
134 mm
Vidrio borosilicatado (3.3)
Fondo de la junta cónica estándar 19/26
Esterilizable en autoclave
2000 ml
Almacenamiento y dosificación de líquidos y reactivos
1/Paq.