Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco de nivel, con boca para asentar tapón y con oliva, tubuladura en la base con esmerilado NS, cuello sin esmerilar, sin tapón
Frasco de nivel sencillo con oliva lateral.
Marca: DWK Life Sciences 247084402
Detalles adicionales : Peso : 2.85000kg
Descripción
Frascos aspiradores sencillos con vía lateral. Equipados con una vía lateral integral para la fijación de tubos flexibles de diámetro interno de 9 mm, estos frascos aspiradores simples están disponibles en capacidades de hasta 1 litro. Cuello Unground para admitir tapones de caucho.
- La salida facilita la conexión de tubos flexibles
- Con cuello liso y vía lateral inferior
- Fabricado con vidrio DURAN™ prácticamente inerte y químicamente resistente
Especificaciones
89 mm | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
10/Paq. |
500 ml | |
Almacenamiento y dosificación de líquidos y reactivos | |
Esterilizable en autoclave |