Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco con tubuladura, tubuladura en la base con esmerilado NS, completo con llave NS y tapón NS
Frasco con tubuladura, completo con llave de paso y tapón de vidrio ambos con esmerilado normalizado.
Marca: DWK Life Sciences 247024405
Detalles adicionales : Peso : 5.00000kg
Descripción
Frascos aspiradores, completos con llave de paso de vidrio. De conformidad con la norma ISO 4796, estos aspiradores tienen un cuello de junta esmerilada y un tapón de vidrio
- Se suministra listo para usar
- Llave de paso de vidrio DURAN™
- Tapón de vidrio DURAN™
- Gran variedad de tamaños disponibles
Especificaciones
86 mm | |
Vidrio borosilicatado (3.3) | |
Fondo de la junta cónica estándar 19/26 | |
Esterilizable en autoclave |
500 ml | |
Almacenamiento y dosificación de líquidos y reactivos | |
10/Paq. |