Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Frasco con tubuladura, tubuladura en la base con esmerilado NS, completo con llave NS y tapón NS
169.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "23258" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
2000 ml
500 ml
Descripción
Frascos aspiradores, completos con llave de paso de vidrio. De conformidad con la norma ISO 4796, estos aspiradores tienen un cuello de junta esmerilada y un tapón de vidrio
- Se suministra listo para usar
- Llave de paso de vidrio DURAN™
- Tapón de vidrio DURAN™
- Gran variedad de tamaños disponibles
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 134 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento y dosificación de líquidos y reactivos |
Estilo de cuello | Fondo de la junta cónica estándar 19/26 |
N.° por paquete | 1/Paq. |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |