Learn More
Abnova™ Aspartate Assay Kit (Colorimetric/Fluorometric)
Marca:  Abnova™ KA3708.1Kit
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16058175
  • 475.00€ / 1 set
Fecha estimada de envío
20-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
Colorimetric: 0.1 to 10nM, Fluorometric: 0 to 25nM
Functional Study
Biological Fluid, Cell Culture Supernatant, Culture Medium, Plasma, Serum, Tissue Culture Supernatant, Urine
Store the kit at -20°C.
Aspartate Assay Kit is a quantitative colorimetric/fluorometric determination of aspartate.
1 Kit
Not Applicable
Colorimetric, Fluorometric