Learn More
Sartorius™ Papeles de filtro para análisis cuantitativo sin cenizas, grado 393
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Fabricado con línteres de algodón al 100 %
- Sin ceniza (contenido de ceniza ≤0,01 % según DIN 540370)
- Con resistencia a la humedad
- Caja codificada por colores para facilitar la selección
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Lámina |
| Material | Línters de algodón, pulpa refinada |
| Particle Retention | 1-2 μm |
| Velocidad de filtración | 300 μm/seg. |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuados para análisis cuantitativos, embudos Buchner, filtración por presión o vacío |
| Grado | 393 |
| Cantidad | 100/paq. |
| Grosor (métrico) | 0,18 mm |
| Tipo | Papel filtro sin cenizas |
| Dimensiones (L x An) | 580 x 580 mm |
| Mostrar más |