Learn More
Ascorbic Acid, Fine Powder, 200 to 325 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T. Baker™
Catalog Number p-5391066
1007.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23268" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de polietileno
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)--dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
50-81-7
C6H8O6
176.12
MFCD00064328
CIWBSHSKHKDKBQ-DOMZIZNONA-N
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
54670067
CHEBI:29073
(2R)-2-[(1S)--dihidroxietil]-3,4-dihidroxi-2H-furan-5-ona
OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
Nombre del producto químico o material Ascorbic Acid
Tamaño de malla 200 to 325 Mesh
Envase Frasco de polietileno
Cantidad 500 g
Gravedad específica 1L = 1.65kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.12
Grado FCC/USP
Forma física Polvo fino