Learn More
Ascorbic Acid, Crystalline Powder, 20 to 200 Mesh, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 0936-07
Detalles adicionales : CAS : 50-81-7 Peso : 1.30000kg
Cantidad. 500g
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15557874
  • 223.00€ / 500 g
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
50-81-7
176.124
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
CHEBI:29073
C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
C6H8O6
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
54670067
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
Especificación
Ascorbic Acid
Poly Bottle
500g
C6H8O6
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-one
54670067
176.12
FCC/USP
20 to 200 Mesh
1L = 1.65kg
50-81-7
l-ascorbic acid, ascorbic acid, vitamin c, l-ascorbate, ascorbate, ascorbicap, l +-ascorbic acid, cevitamic acid, ascoltin, hybrin
C(C(C1C(=C(C(=O)O1)O)O)O)O
176.124
CHEBI:29073
Crystalline Powder
Videos