Learn More
Ascarite(II), absorbente de CO2, malla de 8 a 20, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 208085000
Detalles adicionales : CAS : 81133-20-2 Peso : 0.50000kg Transport : UN number : 1823 Chem class : 8 Pack group : II
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente de gasEspecificaciones
Gránulos | |
Ascarite(II)™, CO2 absorbent, 8 to 20 mesh | |
81133-20-2,1310-73-2,7631-86-9 | |
MFCD00132264 | |
Análisis del tamaño de partículas: malla de 8 a 20 |
Marrón | |
8- to 20-mesh | |
500 g | |
Frasco de vidrio |
Seguridad y manipulación
- Ascarite(II)Ò, CO2 absorbent, product of Arthur H. Thomas Company
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Sodium hydroxide
RUO – Research Use Only