Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
66.85€ - 81.55€
Especificaciones
filtradas por | Sin filtro |
---|---|
Color | Natural |
Declaraciones de limpieza | Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas |
Formato | Racl |
Estilo de punta | Universal |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Código de color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10211822
|
Thermo Scientific™
3721-05 |
20 L, sin filtro, estéril, rack | 20 μL | Rojo |
81.55€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10324042
|
Thermo Scientific™
3722-05 |
20 L, sin filtro, no estéril, rack | 20 μL | Rojo |
69.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10343322
|
Thermo Scientific™
3751-05 |
200 L, sin filtro, estéril, rack | 200 μL | Verde |
81.55€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10560682
|
Thermo Scientific™
3752-05 |
1200 L, sin filtro, no estéril, rack con bisagras | 1200 μL | Amarillo |
66.85€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Marcas de referencia, en muchas de las puntas Thermo Scientific ART, una guía rápida y cómoda para comprobar visualmente si se pipetea el volumen de líquido adecuado
- Todas las puntas Pure se comercializan en racks, preesterilizadas y certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
- Otras puntas Thermo Scientific, tanto en rack como a granel se comercializan no estériles y esterilizables en autoclave
Especificaciones
Sin filtro | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
SoftFit L |
Natural | |
Racl | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |