Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
Marca: Thermo Scientific™ 3751-05
Detalles adicionales : Peso : 1.42200kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
Especificaciones
200 L, sin filtro, estéril, rack | |
Sin filtro | |
Natural | |
1,97 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |
200 μL | |
Estéril | |
200 L | |
5,00 cm | |
Racl | |
Verde | |
SoftFit L |