Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de retención baja sin filtro ART™
Especialmente diseñado para eliminar la adherencia de las muestras al interior de la punta
Marca: Thermo Scientific™ 3722-05
Detalles adicionales : Peso : 1.35900kg
Descripción
Pipetee las muestras con la precisión y exactitud que espera siempre de su pipeta con las puntas de pipeta Thermo Scientific™ SoftFit-L™.Para utilizar con pipetas Rainin™ LTS.
- Las puntas de baja retención maximizan la administración de muestras
Especificaciones
20 L, sin filtro, no estéril, rack | |
Sin filtro | |
Natural | |
20 | |
4,86 cm | |
Racl | |
Rojo | |
SoftFit L |
20 μL | |
No estéril | |
Autoclavable | |
1,95 in | |
Libre de ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
Universal | |
Rainin™ LTS™ LiteTouch&trade |