Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta sin filtro ART™ en gradilla con tapa extraíble
Las puntas de pipeta sin filtro Thermo Scientific™ ART™ mantienen la alta calidad que se espera de las puntas ART™, pero en las aplicaciones en las que la contaminación no supone un problema.
Marca:  Thermo Scientific™ 3512
Detalles adicionales : Peso : 0.85500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10429282
  • 54.40€ / paquete de 960
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART, pero se han diseñado para aplicaciones más habituales en las que la contaminación no supone un problema. Las puntas ART™ son universales, tienen diseño de ajuste por fricción y son compatibles con la mayoría de las marcas de pipetas.
Las puntas sin filtro ART™ ofrecen la misma calidad, rendimiento y fiabilidad demostradas que cabe esperar de las puntas de barrera ART™
  • Puntas sin filtro
    • Las puntas ART™ están certificadas como libres de ADN, ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
    • Las gradillas de tapa extraíble proporcionan acceso a todas las puntas y son ideales para pipeteo multicanal
Especificaciones
Especificaciones
ART 10 REACH, sin filtro, no estériles, en gradilla, tapa extraíble
Sin filtro
Transparente
ART 10 REACH
4,34 cm
Punta sin filtro, no estériles
Compatibilidad universal
Caja de 4800
La mayoría de las marcas de pipetas
Polipropileno virgen
10 μl
No estéril
Esterilizable en autoclave
1,7 pulg
ADNasa, ARNasa, DNA, ATP, inhibidor de PCR, endotoxinas y sin pirógenos
Gradilla de tapa abatible
96 puntas/gradilla
Sí
ART™