Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack
Specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
Marca: Thermo Scientific™ 3772-05
Detalles adicionales : Peso : 1.47600kg
Descripción
Thermo Scientific™ ART™ Non-filtered Low Retention Pipette Tips in Lift-off Lid Rack are specifically designed for eliminating sample retention within the pipette tip.
- Superficie interior extremadamente hidrófoba, mejora la reproducibilidad y exactitud de las muestras
- Puntas de vidrio transparente que permiten ver con facilidad las muestras incoloras
- Las puntas se sellan cuando se exponen a posibles contaminantes
- Certificado como material libre de ARNasa, ADNasa, ATP, endotoxinas y pirógenos
Especificaciones
ART 300, sin filtro, no estéril, gradilla | |
300 μl | |
No estéril | |
ART 300 | |
5,84cm | |
Gradilla | |
Pipeta de ajuste universal | |
Polipropileno |
300 μl | |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,3 in | |
Sin ADNasa, ARNasa, ADN, ATP ni endotoxinas | |
MicroPoint | |
ART™ |