Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta de barrera ART™ para especialidades
Perform applications accurately and consistently with these specialty pipette tips, which seal when exposed to potential contaminants.
Marca: Thermo Scientific™ 2159P
Detalles adicionales : Peso : 1.50250kg
Descripción
Perform applications consistently and accurately by using Thermo Scientific™ ART™ Barrier Specialty Pipette Tips, which seal when exposed to potential contaminants, trapping them inside the barrier. ART barrier specialty tips are designed to aid in pipetting for a variety of applications. Extended length, Thermo Scientific™ REACH™ tips provide an extra level of contamination control.
Características:
- Las puntas estériles están certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa y pirógeno
- Disponibles en diferentes opciones de envasado, estériles y no estériles
- Fabricadas conforme a los más altos estándares de calidad del sector
Diseñadas para ayudar en el pipeteo para una gran variedad de aplicaciones:
Longitud extendida para evitar la contaminación impidiendo que el eje de la pipeta entre en el recipiente de la muestra
Carga de gel para geles de agarosa o acrilamida
Amplio orificio genómico para ADN genómico, estirpes celulares frágiles y otros materiales viscosos
Disolvente seguro para ácidos, bases y disolventes orgánicos agresivos
Compatible con:
Las puntas de pipeta SoftFit™, que proporcionan un pipeteo uniforme y preciso con pipetas multicanal
Las puntas de pipeta de diseño ergonómico, que deben utilizarse con las pipetas Gilson pipetteman™ y Thermo Scientific™ Finnpipettete™ Focus
Especificaciones
ART XLPSterile, | |
Con filtro | |
ART XLP | |
9.12 cm | |
Gradilla | |
Gilson™ Pipetman™, Thermo Scientific™ Finnpipette™ Focus | |
Sterile & PCR Ready |
180 µl | |
Estériles | |
3,59 in | |
DNase, RNase, DNA, ATP, PCR Inhibitor and Endotoxin Free | |
Longitud extendida | |
ART |