missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ Arsenic sponge, 30mm (1.18 in.) & down, 99.5% (metals basis)

Marca:  Alfa Aesar™ 039732.22

Detalles adicionales : CAS : 7440-38-2 Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 1558 Chem class : 6.1 Pack group : II

Cantidad. 100g

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11314697

  • 655.00€ / 100 g


Fecha de envío estimada
del proveedor 21-06-2019
Añadir a la cesta

Especificaciones

Identificadores de productos químicos

7440-38-2
74.922
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
5359596
arsenic
As
MFCD00085309
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
CHEBI:27563
[As]

Especificaciones

Arsenic sponge
7440-38-2
Odorless
As
UN1558
RQNWIZPPADIBDY-UHFFFAOYSA-N
arsenic
5359596
Irregular Pieces
100g
30mm (1.18 in.) & down
(metals basis)
MFCD00085309
arsenicals, arsenic, inorganic, arsenic-75, arsen, gray, grey, black, metallic, compounds, colloidal
[As]
74.922
CHEBI:27563
99.5%
Videos
SDS