Learn More
Sulfuro de arsénico(III), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7059916
46.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1303-33-9
As2S3
246.02
MFCD00003435
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
diarsenic(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1303-33-9
As2S3
246.02
MFCD00003435
CUGMJFZCCDSABL-UHFFFAOYSA-N
diarsenic(3+) trisulfanediide
[S--].[S--].[S--].[As+3].[As+3]
Arsenic(III) sulfide is used in the treatment of acute promyelocytic leukemia. It is an inorganic photoresist used in the fabrication of photonic crystals and 3-D nanostructures. It is also used as an acousto-optic material, pigment, tanning agent and chalcogenide glass for infrared optics. Further, it is used as an analytical test for presence of dissimilatory arsenic-reducing bacteria (DARB).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 707°C
Nombre del producto químico o material Arsenic (III) sulfide
Punto de fusión 300°C
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1557
Índice Merck 14,806
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.03
Porcentaje de pureza 99.9%
Olor Like rotten eggs
Densidad 3.43 g/mL