Learn More
Alfa Aesar™ Arsenic(III) sulfide, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045616.14
Detalles adicionales : CAS : 1303-33-9 Peso : 0.02500kg Transport : UN number : 1557 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15452417
  • 231.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 23-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
1303-33-9
As2S3
MFCD00003435
Especificación
Arsenic (III) sulfide
(metals basis)
MFCD00003435
14,806
Powder
3.43g/mL
707°C
25g
1303-33-9
As2S3
UN1557
246.03
99.9%
Like rotten eggs
300°C