missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™

Catalog Number p-7120204
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Glass Bottle
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1327-53-3
MFCD00003433
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
1327-53-3
MFCD00003433
Punto de ebullición 460°C
Nombre del producto químico o material Arsenic(III) oxide
Punto de fusión 313°C
Color White
Cantidad 25 g
Número UN UN1561
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.84g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Olor Odorless
Envase Glass Bottle
Aspecto Powder
Densidad 3.87g/cm3 at 22.3°C
Mostrar más Mostrar menos
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'