Learn More
Arsenic(III) Oxide, ReagentPlus™ Grade, ≥99%, Honeywell™
Product Code. 15697620 Shop All Solstice Research Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Packaging:
Glass Bottle
Unit Size:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging Unit Size
15697620 250 g Glass Bottle 250g
15607630 25 g Glass Bottle 25g
15677620 100 g Glass Bottle 100g
15687620 1 kg Glass Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15697620 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur A1010250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 1327-53-3
Molecular Formula As2O3
Molecular Weight (g/mol) 197.84
MDL Number MFCD00003433
InChI Key IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name diarsorosooxidane
SMILES O=[As]O[As]=O
Spécification
Boiling Point 460°C
Melting Point 313°C
Color White
Quantity 250 g
UN Number UN1561
Formula Weight 197.84g/mol
Percent Purity ≥99%
Odor Odorless
Packaging Glass Bottle
Appearance Powder
Density 3.87g/cm3 at 22.3°C
Chemical Name or Material Arsenic(III) oxide
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.