Learn More
Abeba™ Zapatos Arrow 8300
Antiestático con parche de microfibra en el talón. Tratamiento Sanitized™
Marca: Abeba™ 8300/44
Detalles adicionales : Peso : 0.60000kg
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA
- Microfibra
- Blanco
- Suela exterior de PU monocomponente
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
- Parche de microfibra en el talón.
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRA | |
Microfibra | |
8300 |
Blanco | |
44 |