Learn More
Array Installation Kit for 3730 Genetic Analyzer
Array Install Kit with choice of 48 x 50cm or 48 x 36cm Capillary Length
Marca:  Thermo Scientific 4339250
Detalles adicionales : Peso : 0.74840kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15839796
  • 10480.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 01-03-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Kit choices
  • 48 x 50cm Cap
  • 48 x 36cm Cap
Order Info
1 Kit
Especificación
Especificación
Array Installation Kit, 48 x 50cm Capillary Length, For 3730 Genetic Analyzer
3730 Genetic Analyzers
Array Installation Kit
Videos