Learn More
Array Install Kits For 3730XL Genetic Analyzer
Array Install Kits with your choice of 96 x 50cm or 96 x 36cm Capillary Length
Marca: ABI Applied Biosystems 4339251
Detalles adicionales : Peso : 0.40820kg
Includes: Contiene 4 recipientes de tampón de ánodo.
Descripción
Opciones del kit
- 96 x 50 cm, tapón
- 96 x 36 cm, tapón
Información de órdenes
1 kit
Especificaciones
Kit de instalación de matrices, para analizador genético 3730XL | |
Analizador genético 3730XL | |
Kit de instalación de matrices |