Learn More
Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), Super Bright™ 780, eBioscience™, Invitrogen™
Armenian Hamster Isotype Control
en la oferta
Especificaciones
Antígeno Armenian Hamster IgG
Clon eBio299Arm
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Super Bright 780
Formulario Liquid
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Armenian Hamster IgG Control antibody specifically detects Armenian Hamster IgG in Not Applicable samples. It is validated for Control, Flow Cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
Armenian Hamster IgG
0.2 mg/mL
Liquid
PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2
Isotype Control (Primary)
eBio299Arm
Super Bright 780
RUO
IgG
Affinity chromatography