Learn More
Thermo Scientific™ Placa de PCR de 96 pocillos Armadillo™
Optimice las aplicaciones robóticas con estas placas para PCR de 96 pocillos ultrarrígidas con pocillos de fondo en U, disponibles en varios colores.
114.00€ - 138.00€
Especificaciones
Volumen del pocillo (métrico) 0.2 mL
Material Policarbonato, Policarbonato
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Descripción Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
12640965 Thermo Scientific™
AB2396
Sin código de barras Transparente 114.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 26
Añadir a la cesta
12687436 Thermo Scientific™
AB2396B
Without bar code Blue Clear 116.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 20
Añadir a la cesta
12647396 Thermo Scientific™
AB2396G
Without bar code Verde Clear 115.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 9
Añadir a la cesta
12697436 Thermo Scientific™
AB2396O
Without bar code Naranja Clear 114.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 3
Añadir a la cesta
12657546 Thermo Scientific™
AB2396R
Without bar code Rojo Clear 116.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
12690965 Thermo Scientific™
AB2396Y
Sin código de barras Amarillo 116.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-05-2019
Añadir a la cesta
12677496 Thermo Scientific™
AB3396
Without bar code Clear White 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 5
Añadir a la cesta
12687556 Thermo Scientific™
AB3396B
Without bar code Blue White 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12657486 Thermo Scientific™
AB3396G
Without bar code Verde White 128.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12647556 Thermo Scientific™
AB3396O
Without bar code Naranja White 127.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12687496 Thermo Scientific™
AB3396R
Without bar code Rojo White 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
12677456 Thermo Scientific™
AB3396Y
Without bar code Yellow White 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12617446 Thermo Scientific™
BC2396
Con código de barras Clear Clear 127.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 8
Añadir a la cesta
12627446 Thermo Scientific™
BC2396B
Con código de barras Blue Clear 127.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12637446 Thermo Scientific™
BC2396G
Con código de barras Verde Clear 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 2
Añadir a la cesta
12647446 Thermo Scientific™
BC2396O
Con código de barras Naranja Clear 128.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12697396 Thermo Scientific™
BC2396R
Con código de barras Rojo Clear 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12607476 Thermo Scientific™
BC2396Y
Con código de barras Yellow Clear 126.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12627466 Thermo Scientific™
BC3396
Con código de barras Clear White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12637466 Thermo Scientific™
BC3396B
Con código de barras Blue White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12647466 Thermo Scientific™
BC3396G
Con código de barras Verde White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12657466 Thermo Scientific™
BC3396O
Con código de barras Naranja White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12617406 Thermo Scientific™
BC3396R
Con código de barras Rojo White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12697526 Thermo Scientific™
BC3396Y
Con código de barras Yellow White 138.00€
paquete de 25 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Características destacadas
  • Faldón ópticamente transparente - Ayuda en la visualización de líquidos y mejora las capacidades de apilamiento en sistemas de manipulación automatizada
  • Diseño de borde elevado - Área de superficie de pocillo mejorada que aumenta la integridad del sellado en el sellado térmico automatizado
  • Tamaño ANSI:SBS - Gracias a la rigidez del faldón de policarbonato, el tamaño ANSI garantiza una compatibilidad completa con sistemas robóticos para aplicaciones de alto rendimiento
  • Diseño de bastidor de policarbonato termoestable - Ciclos térmicos resistentes a la deformación y aumento de la estabilidad mecánica en la manipulación robótica
  • Pocillos con fondo en U de pared fina - Transferencia de calor óptima y máxima recuperación de muestras
  • Letras de referencia de rejilla alfanumérica con muescas - Bastidor integrado y diseño de pocillo para mejorar el sellado térmico
  • Diseño de perfil bajo - Permite maximizar la transferencia de calor y minimizar la evaporación al utilizar muestras de poco volumen (volumen de trabajo de 200 µl)
  • Disponible en pocillos de color transparente y blanco - Garantiza el máximo nivel de sensibilidad para todas las reacciones de PCR/qPCR
  • Códigos de barras disponibles - Todas las placas se pueden suministrar con códigos de barras estándar o con códigos de barras personalizados por el cliente para aplicaciones totalmente automatizadas
Especificaciones
Especificaciones
0.2 mL
Policarbonato, Policarbonato
This product is sold under license from Eppendorf AG.