Learn More
Thermo Scientific™ Placas de PCR de 384 pocillos Armadillo™
Optimize high throughput robotic PCR and qPCR applications with these uItra-rigid 384-well PCR plates with poylcarbonate frames and polypropylene wells.
292.00€ - 356.00€
Especificaciones
Volumen del pocillo (métrico) 40 μL
Material Polypropylene, Polypropylene
Volumen de trabajo (imperial) 25 μL
Ver más especificaciones
Productos 24
Código de producto Marca Descripción Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
12680985 Thermo Scientific™
AB2384
Sin código de barras Transparente 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-06-2019
Añadir a la cesta
12647516 Thermo Scientific™
AB2384B
Without bar code Blue Clear 292.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-06-2019
Añadir a la cesta
12667396 Thermo Scientific™
AB2384G
Without bar code Green Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12657516 Thermo Scientific™
AB2384O
Without bar code Orange Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12647436 Thermo Scientific™
AB2384R
Without bar code Red Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12667436 Thermo Scientific™
AB2384Y
Without bar code Yellow Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12677546 Thermo Scientific™
AB3384
Without bar code Clear White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-06-2019
Añadir a la cesta
12687486 Thermo Scientific™
AB3384B
Without bar code Blue White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 27
Añadir a la cesta
12607536 Thermo Scientific™
AB3384G
Without bar code Green White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12647536 Thermo Scientific™
AB3384O
Without bar code Orange White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-06-2019
Añadir a la cesta
12667556 Thermo Scientific™
AB3384R
Without bar code Red White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12677556 Thermo Scientific™
AB3384Y
Without bar code Yellow White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12677516 Thermo Scientific™
BC2384
With bar code Clear Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-06-2019
Añadir a la cesta
12687516 Thermo Scientific™
BC2384B
With bar code Blue Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12697516 Thermo Scientific™
BC2384G
With bar code Green Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12607526 Thermo Scientific™
BC2384O
With bar code Orange Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12677396 Thermo Scientific™
BC2384R
With bar code Red Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12607446 Thermo Scientific™
BC2384Y
With bar code Yellow Clear 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12657526 Thermo Scientific™
BC3384
With bar code Clear White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12661005 Thermo Scientific™
BC3384B
With bar code Blue White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12667526 Thermo Scientific™
BC3384G
With bar code Green White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12677526 Thermo Scientific™
BC3384O
With bar code Orange White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 1
Añadir a la cesta
12687396 Thermo Scientific™
BC3384R
With bar code Red White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
12617466 Thermo Scientific™
BC3384Y
With bar code Yellow White 356.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-06-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Highlights
  • Optically clear skirt - Aids in visualization of liquids and improves stacking capabilities in automated handling systems
  • Raised rim design - Improved well surface area improves seal integrity in automated heat sealing
  • ANSI:SBS footprint - With rigidity of polycarbonate skirt, the ANSI footprint ensures complete compatibility with robotic systems for high-throughput applications
  • Thermostable polycarbonate frame design - Warp-resistant thermal cycling and enhanced mechanical stability in robotic handling
  • Thin walled U-bottom wells - Optimal heat transfer and maximum sample recovery
  • Indented Alphanumeric Grid reference lettering - Integrated frame and well design for improved heat sealing
  • Low profile design - Allows for maximum heat transfer and minimal evaporation when utilizing low-volume samples (30 µL working volume)
  • Available in both clear and white colored wells - Ensures the highest level of sensitivity for all PCR/qPCR reactions
  • Barcoding available - All plates are available already barcoded and can be provided barcoded to customer specifications for fully-automated applications
Especificaciones
Especificaciones
40 μL
Polypropylene, Polypropylene
25 μL
This product is sold under license from Eppendorf AG.