Learn More
Thermo Scientific™ Armadillo™ 384-Well PCR Plates, Without Barcode
Optimize high throughput robotic PCR and qPCR applications with these ultra-rigid 384-well PCR plates with polycarbonate frames and polypropylene wells.
292.00€ - 325.00€
Especificaciones
Volumen del pocillo (métrico) 40 μL
Material Polypropylene
Volumen de trabajo (imperial) 25 μL
Ver más especificaciones
Productos 12
Código de producto Marca Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Color de pocillo Precio Cantidad y disponibilidad  
12680985 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384
Transparente Transparente 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 29
Añadir a la cesta
12647516 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384B
Blue Clear 292.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 03-10-2019
Añadir a la cesta
12667396 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384G
Green Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
12657516 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384O
Orange Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
12647436 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384R
Red Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
12667436 Ver documentos Thermo Scientific™
AB2384Y
Yellow Clear 293.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 14-10-2019
Añadir a la cesta
12677546 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384
Clear White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 16-10-2019
Añadir a la cesta
12687486 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384B
Blue White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 32
Añadir a la cesta
12607536 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384G
Green White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-10-2019
Añadir a la cesta
12647536 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384O
Orange White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 09-10-2019
Añadir a la cesta
12667556 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384R
Red White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
12677556 Ver documentos Thermo Scientific™
AB3384Y
Yellow White 325.00€
paquete de 50 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Highlights
  • Optically clear skirt - Aids in visualization of liquids and improves stacking capabilities in automated handling systems
  • Raised rim design - Improved well surface area improves seal integrity in automated heat sealing
  • ANSI:SBS footprint - With rigidity of polycarbonate skirt, the ANSI footprint ensures complete compatibility with robotic systems for high-throughput applications
  • Thermostable polycarbonate frame design - Warp-resistant thermal cycling and enhanced mechanical stability in robotic handling
  • Thin walled U-bottom wells - Optimal heat transfer and maximum sample recovery
  • Indented Alphanumeric Grid reference lettering - Integrated frame and well design for improved heat sealing
  • Low profile design - Allows for maximum heat transfer and minimal evaporation when utilizing low-volume samples (30 µL working volume)
  • Available in both clear and white colored wells - Ensures the highest level of sensitivity for all PCR/qPCR reactions
  • Barcoding available - All plates are available already barcoded and can be provided barcoded to customer specifications for fully-automated applications
Especificaciones
Especificaciones
40 μL
Polypropylene
25 μL
This product is sold under license from Eppendorf AG.