Learn More
Sartorius Sistemas de agua ultrapura compactos arium™ mini
El sistema de agua ultrapura compacto arium mini se ha desarrollado para proporcionar una calidad del agua de ASTM de tipo 1. La versión arium mini estándar es independiente del grifo de agua de instalación permanente.
Marca:  Sartorius H2O-MM-UV-T
3980.80 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21656" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 13.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15565153
  • 4410.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Cambie fácilmente la bolsa en menos de 5 minutos
  • No es necesario usar productos de limpieza
  • Pureza mejorada gracias al sistema cerrado, que evita una biopelícula permanente
  • Navegación intuitiva mediante menús con pantalla táctil de cristal de gran calidad, diseñada a partir de los comentarios de los clientes
  • Formato pequeño de 28 cm (11 pulg) de ancho
  • Volumen dispensado desde 50 ml
  • Para aplicaciones analíticas y de uso general según necesidades diarias de <10 l
  • El sistema recibe agua de suministro de un contenedor, llenado con agua tratada previamente
Especificaciones
Especificaciones
Sistema de agua ultrapura arium™ mini con lámpara UV
1/ l/min
18,2 Mohm/cm a 25 °C
Sistema de purificación de agua
Sobremesa
Destilada, DI, RO, EDI
Tipo 1
< 5 ppb
Lámpara UV integrada (185/254 nm), cable de alimentación
100/240 V
Certificados
Ver productos accesorios