Learn More
Ácido aristolóquico, 96 %, mezcla de I y II, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 226095000
Detalles adicionales : CAS : 313-67-7 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 1544 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 500mg
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005913
  • 355.00€ / 500 miligramos
Fecha estimada de envío
08-02-2021
313-67-7
341.27
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
2236
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
C17H11NO7
MFCD00004996
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
CHEBI:2825
Especificaciones
Aristolochic acid
Frasco de vidrio
269°C to 270°C
Mixture of I and II
95% min. (typically I+ II isomers) (HPLC)
MFCD00004996
15, 777
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,ether,acetone,,acetic acid,aniline,alkalies,practically insoluble in benzene,carbon disulfide
COC1=CC=CC2=C3C(=C(C=C21)[N+](=O)[O-])C(=CC4=C3OCO4)C(=O)O
2236
341.27
96%
Authentic
Amarillo
500mg
313-67-7
C17H11NO7
19, V,7, 611
aristolochic acid, aristolochic acid a, aristolochic acid i, aristolochin, tardolyt, birthwort, aristolochic acid-i, aristolochine, aristolochiazaeure, unii-94218wfp5t
BBFQZRXNYIEMAW-UHFFFAOYSA-N
341.27
CHEBI:2825
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Aristolochic acid, mixture of I and II
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
SDS Documentos