Learn More
ARHGDIB Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno ARHGDIB
Concentración 0.14 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16815634
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16122-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
16805634
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
16122-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 02-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Acts as a ventralizing factor during embryogenesis. Inhibits axin-mediated JNK activation by binding axin and disrupting axin homodimerization. This in turn antagonizes a Wnt/beta-catenin-independent dorsalization pathway activated by AXIN/JNK-signaling.
Especificaciones
Especificaciones
ARHGDIB
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
P52566, Q61599
11857, 362456, 397
ARHGDIB Fusion Protein Ag9078
Primary
-20°C
ARHGDIB
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
ARHGDIB, D4, GDIA2, GDID4, Ly GDI, LYGDI, RAP1GN1, Rho GDI 2, Rho GDI beta, RhoGDI2
Arhgdib
IgG
Antigen Affinity Chromatography