Learn More
Abnova™ ARHGDIA (Human) Recombinant Protein
Human ARHGDIA full-length ORF ( AAH05851, 1 a.a. - 204 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
Marca:  Abnova™ H00000396-P02.10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16101861
  • 335.00€ / 10 microgramos
Fecha estimada de envío: 30-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Sequence: MAEQEPTAEQLAQIAAENEEDEHSVNYKPPAQKSIQEIQELDKDDESLRKYKEALLGRVAVSADPNVPNVVVTGLTLVCSSAPGPLELDLTGDLESFKKQSFVLKEGVEYRIKISFRVNREIVSGMKYIQHTYRKGVKIDKTDYMVGSYGPRAEEYEFLTPVEEAPKGMLARGSYSIKSRFTDDDKTDHLSWEWNLTIKKDWKD
Especificaciones
Especificaciones
AAH05851
Rho GDP dissociation inhibitor (GDI) alpha
125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARHGDIA
GST
396
Wheat germ expression system
10 μg
GDIA1, MGC117248, RHOGDI, RHOGDI-1
Wheat Germ (in vitro)
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer