missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Essentials E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles
E-Vac and M-Vac Aspirating Systems Replacement Bottles work with either system.
Marca: Cole-Parmer™ Essentials EV432
Detalles adicionales : Peso : 1.37000kg
Descripción
Los frascos de aspiración se pueden esterilizar en autoclave durante 20 minutos a una temperatura de 121° C para evitar la contaminación del laboratorioCertifications
Con aprobación CE y conformidad con RoHS/WEEE
Especificaciones
4 l | |
Sistemas de aspiración de laboratorio E-Vac™ y M-Vac™ | |
Polipropileno | |
Frasco de aspiración |
Frasco de polipropileno de 4 l con tapa con accesorios para tubos dentados y que incluye tubos de 1800 mm | |
Tapa con accesorios para tubos dentados y tubos de 1800 mm | |
Autoclave |